Merck
29512
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonim(y):
(R)-3,5-t-Bu-4-MeO-MeOBIPHEP, (R)-[6,6′-Dimethoxy(1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl]bis{bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methoxyphenyl]phosphine}, SL-A109-1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C74H104O6P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1151.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
czystość optyczna
ee: ≥99%
InChI
1S/C74H104O6P2/c1-67(2,3)49-37-45(38-50(63(49)77-27)68(4,5)6)81(46-39-51(69(7,8)9)64(78-28)52(40-46)70(10,11)12)59-35-31-33-57(75-25)61(59)62-58(76-26)34-32-36-60(62)82(47-41-53(71(13,14)15)65(79-29)54(42-47)72(16,17)18)48-43-55(73(19,20)21)66(80-30)56(44-48)74(22,23)24/h31-44H,1-30H3
Klucz InChI
JSSIQFXOSWLAGA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Zastosowanie
Atropisomeric MeOBIPHEP ligands
  • Asymmetrical conjugate addition of arylboronic acids to maleimides and enones catalyzed by rhodium complexes
  • Intramolecular ketone hydroacylation
  • Desymmetrization through enantioselective C-C bond activation and ring expansion of allenyl cyclobutanols
  • Hydroamination of bicyclic alkenes and dienes with anilines
  • 1,4-addition/asymmetric protonation of amino acrylates
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.