294616
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride
99%
Synonim(y):
(+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]25/D +61°, c = 1 in H2O
mp
185-188 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
Klucz InChI
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Zastosowanie
zastąpiony przez
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.