Merck
29347
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylaniline
≥98.0% (GC/NT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.27
Beilstein:
2209864
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC/NT)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560
gęstość
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
Klucz InChI
TXTHKGMZDDTZFD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Cyclohexylaniline has been used as reagent in palladium-catalyzed amination of aromatic bromides.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahavir Prashad et al.
The Journal of organic chemistry, 68(3), 1163-1164 (2003-02-01)
An efficient palladium-catalyzed amination of aromatic bromides with hindered N-alkyl-substituted anilines is described, either using the combination of Pd(OAc)(2) and P(t-Bu)(3) or a palladium(I) tri-tert-butylphosphine bromide dimer, [Pd(mu-Br)(t-Bu(3)P)](2), a new, commercially available, and easily handled catalyst.
Edmar Ramos Oliveira-Filho et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 28(5), 225-235 (2019-02-21)
Three different polyhydroxyalkanoate (PHA) synthase genes (Ralstonia eutropha H16, Aeromonas sp. TSM81 or Aeromonas hydrophila ATCC7966 phaC) were introduced into the chromosome of two Pseudomonas strains: a native medium-chain-length 3-polyhydroxyalkanoate (PHAMCL) producer (Pseudomonas sp. LFM046) and a UV-induced mutant strain