Merck
292508
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
285 °C (lit.)
mp
96-98 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
COc1cccc(OC)c1C=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Demetylacja 2,6-dimetoksybenzaldehydów za pomocą eteratu jodku magnezu została zbadana[1].
Zastosowanie
2,6-dimetoksybenzaldehyd został użyty do przygotowania 2,6-dihydroksybenzaldehydu poprzez demetylację za pomocą AlBr3[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regioselective demethylation of 2, 6-dimethoxybenzaldehydes with magnesium iodide etherate.
Yamaguchi S, et al.
Tetrahedron Letters, 40(41), 7363-7365 (1999)
Synthesis of facially-encumbered porphyrins. An approach to light-harvesting antenna complexes.
Wagner RW, et al.
Tetrahedron Letters, 32(14), 1703-1706 (1991)
Olga V Kupriyanova et al.
Drug testing and analysis, 12(8), 1154-1170 (2020-05-18)
N-(2-Methoxybenzyl)-2,5-dimethoxyphenethylamines (NBOMes) are synthetic phenethylamine derivatives emerging on the global drug market and reported to be associated with untoward effects in people who use drugs. Its action involves agonism at serotonin 5-HT2A receptors, affecting cognitive and behavioral processes. However, certain