Merck
292311
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trichlorobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
87-89 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-3H
Klucz InChI
AURSMWWOMOVHBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wpływ jonów paramagnetycznych, Cu2+ i Mn2+, na zachowanie relaksacyjne długożyciowych koherencji został zbadany w układzie dwuspinowym, 2,3,6-trichlorobenzaldehydu[1].
Zastosowanie
2,3,6-trichlorobenzaldehyd został użyty do przygotowania:
  • 2,3,6-trichloro-5-nitrobenzaldehyd[2]
  • Kwas 2,3,6-trichloromandelowy[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maninder Singh et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 14(17), 3977-3981 (2013-10-24)
Long-lived coherences (LLCs) are known to have lifetimes much longer than transverse magnetization or single quantum coherences (SQCs). The effect of paramagnetic ions on the relaxation of LLCs is not known. This is particularly important, as LLCs have potential applications
Hapten synthesis and antibody development for polychlorinated dibenzo-p-dioxin immunoassays.
Sanborn JR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(6), 2407-2416 (1998)
M Keith Davis et al.
Journal of exposure science & environmental epidemiology, 18(6), 564-570 (2008-01-03)
Fleas are a persistent problem for pets that require implementation of control measures. Consequently, pesticide use by homeowners for flea control is common and may increase pesticide exposure for adults and children. Fifty-five pet dogs (23 in study 1; 22