Merck
291862
Sigma-Aldrich
4-Nitrothioanisole
technical grade
Synonim(y):
Methyl-4-nitrophenyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
technical grade
mp
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)