Merck
291587
Sigma-Aldrich
Sodium amide
50 wt. % suspension in toluene
About This Item
Wzór liniowy:
NaNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
39.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
50 wt. % suspension in toluene
bp
400 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
ciąg SMILES
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
Klucz InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sodium amide, an inorganic compound used in organic synthesis, is generally prepared by heating sodium metal in gaseous ammonia. It is used in some organic reactions like dehalogenation, deprotonation, anionic polymerization of ionic chains, and in cleavage of ketones.
Zastosowanie
Reagent for:
Synthesis of allylic amines and amides
Synthesis of antibacterials
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sodium Amide
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
M. Bakavoli, et al.,
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48, 149-152 (2010)
Christian Bukovec et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(8), 2743-2750 (2011-03-08)
Stannylated allylic carbonates are suitable substrates for Pd-catalyzed allylic aminations. In DMF and with [allylPdCl](2) as catalyst the stannylated allyl amines formed can be directly coupled with electrophiles according to the Stille protocol, giving rise to highly functionalized building blocks
C. Caubere, et al.,
Tetrahedron, 50, 11903-11920 (1994)
K. G. Hampton, et al.,
Organic Syntheses, 51, 128-132 (1971)