Merck
291277
Sigma-Aldrich
Undecanoic δ-lactone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
152-155 °C/10.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
YZRXRLLRSPQHDK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
Stwierdzono, że δ-lakton undekanowy jest najlepszym substratem dla dobrych substratów dla laktonazy z Sulfolobus islandicus (SisLac)[1].
Zastosowanie
Undekanowy δ-lakton został użyty jako substrat do zbadania aktywności stymulowanych i niestymulowanych próbek paraoksonazy ludzkiej surowicy (PON1)[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
312.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
156 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Billecke et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 28(11), 1335-1342 (2000-10-19)
It is well established that human serum paraoxonase (PON1) catalyzes the hydrolysis of organophosphate insecticides and nerve agents, as well as that of a number of aromatic carboxylic acid esters. Our laboratory has recently found a new class of PON1
Julien Hiblot et al.
PloS one, 7(10), e47028-e47028 (2012-10-17)
A new member of the Phosphotriesterase-Like Lactonases (PLL) family from the hyperthermophilic archeon Sulfolobus islandicus (SisLac) has been characterized. SisLac is a native lactonase that exhibits a high promiscuous phosphotriesterase activity. SisLac thus represents a promising target for engineering studies