Merck
290645
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dimethylcyclohexane
99%
Synonim(y):
trans-Hexahydro-o-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
3193642
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
36.6 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
579 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
gęstość
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCCC[C@H]1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
KVZJLSYJROEPSQ-HTQZYQBOSA-N
Opis ogólny
Adsorption of trans-1,2-dimethylcyclohexane on chiral single-walled carbon nanotubes has been examined.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timothy D Power et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(9), 1858-1859 (2002-02-28)
Single-walled carbon nanotubes can exist in chiral forms and can adsorb a range of molecules. We use atomistic simulations to consider whether enantiopure carbon nanotubes might be effective enantiospecific adsorbents for chiral molecules. We examine the adsorption of both enantiomers
Frank-Dieter Kopinke et al.
Environmental science & technology, 45(23), 10013-10019 (2011-11-01)
This study presents a new experimental technique for measuring rates of desorption of organic compounds from dissolved organic matter (DOM) such as humic substances. The method is based on a fast solid-phase extraction of the freely dissolved fraction of a
Acute toxicities to larval rainbow trout of representative compounds detected in Great Lakes fish.
C C Edsall
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 46(2), 173-178 (1991-02-01)