Kluczowe dokumenty
290637
cis-1,2-Dimethylcyclohexane
99%
Synonim(y):
cis-Hexahydro-o-xylene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
28 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
579 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
gęstość
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCCC[C@@H]1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
Klucz InChI
KVZJLSYJROEPSQ-OCAPTIKFSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?