Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 643,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-218-3
Beilstein/REAXYS Number:
126322
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
156-158 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Quinaldic acid is also referred as quinoline-2-carboxylic acid. Microwave-assisted preparation of substituted anilides of quinaldic acid has been reported. It inhibits the oxidation of pyruvate, α-ketoglutarate, glutamate and citrate in rat liver mitochondria. Quinaldic acid is a metabolite of tryptophan degradation and inhibits the gluconeogenesis in perfused livers.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?