Przejdź do
30681
L-4-Hydroxyproline methyl ester hydrochloride
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-4-Hydroxyproline methyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4716932
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)5-2-4(8)3-7-5;/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI key
KLGSHNXEUZOKHH-JBUOLDKXSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)