Merck
283363
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-nitrotoluene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.13
Beilstein:
2502584
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
bp
97-98 °C/3 mmHg (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(F)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Fluoro-4-nitrotoluen został wykorzystany do przygotowania inhibitora kinazy IκB (IKK), BMS[N1-(1,8-dimetyloimidazo[1,2-a]chinolin-4-ylo)-etano-1,2-diamina][1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomoko Hayashi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(47), 18619-18624 (2007-11-16)
3-Hydroxyanthranilic acid (HAA), a compound generated during tryptophan metabolism initiated by indoleamine 2,3-dioxygenase, is known to induce T cell death, but its molecular target is not known. Here we report that HAA inhibits NF-kappaB activation upon T cell antigen receptor