Merck
222704
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-nitrotoluene
98%
Wybierz wielkość
25 G
412,00 zł
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
412,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.13
Beilstein:
2250156
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
65-68 °C/2 mmHg (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Fluoro-4-nitrotoluen został użyty w syntezie kwasu 2-fluoro-4-nitrobenzoesowego[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
359. Preparation of some fluoronitro-and aminofluoro-benzoic acids, and of fluoronitro-benzenes,-toluenes, and-xylenes.
Journal of the Chemical Society, 1925-1927 (1963)