Merck
283029
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(4-azidobenzylidene)-4-methylcyclohexanone
contains 20-45% water as stabilizer, 97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.41
Beilstein:
3017027
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
zawiera
20-45% water as stabilizer
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
124-126 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CC(=C/c2ccc(cc2)N=[N+]=[N-])\C(=O)\C(C1)=C\c3ccc(cc3)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C21H18N6O/c1-14-10-17(12-15-2-6-19(7-3-15)24-26-22)21(28)18(11-14)13-16-4-8-20(9-5-16)25-27-23/h2-9,12-14H,10-11H2,1H3/b17-12+,18-13+
Klucz InChI
MLIWQXBKMZNZNF-PWDIZTEBSA-N
Zastosowanie
2,6-Bis(4-azidobenzylidene)-4-methylcyclohexanone has been used:
  • in the preparation of homogeneous pseudo-interpenetrating polymer networks
  • as photosensitive agent in the preparation of photosensitive benzocyclobutene-functionalized siloxane thermosets
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of photosensitive benzocyclobutene?functionalized siloxane thermosets.
Zuo X, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6246-6258 (2009)
Tuning the free volume cavities of polyimide membranes via the construction of pseudo-interpenetrating networks for enhanced gas separation performance.
Low BT, et al.
Macromolecules, 42(18), 7042-7054 (2009)