Próba
98%
mp
71-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C33H68/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
Klucz InChI
SUJUOAZFECLBOA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3