Merck
281905
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazine hydrochloride
97%
Synonim(y):
2-Methylphenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.63
Beilstein:
3655929
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
powder
mp
190 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
petroleum ether: slightly soluble (cold)
water: very slightly soluble
ciąg SMILES
Cl.Cc1ccccc1NN
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Klucz InChI
KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
o-Tolylhydrazine hydrochloride has been used in the preparation of o-tolylhydrazone of D-galactose.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The detection of galactose in urine.
F S FOWWEATHER
The Biochemical journal, 55(4), 718-720 (1953-11-01)