Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 742,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-547-9
Beilstein/REAXYS Number:
507683
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI key
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?