Merck
279994
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile hydrogensulfate
97%
Synonim(y):
Aminoacetonitrile bisulfate, Cyanomethylamine monosulfate, Glycinonitrile bisulfate, Glycinonitrile hydrogensulfate
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CN · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.15
Beilstein:
3916093
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
120-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCC#N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1,3H2;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)