Merck
279692
Sigma-Aldrich
Ethyl isothiocyanatoacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
SCNCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
104-106 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
isothiocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CN=C=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-8-5(7)3-6-4-9/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
IYPSSPPKMLXXRN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl isothiocyanatoacetate has been used in the synthesis of:
  • fused pyrimidines
  • ethyl (3-substituted 5-thioxo-1,2,4-triazolin-4-yl)acetates via addition-cyclization reaction with carboxylic acid hydrazides in the presence of sodium ethoxide
  • 3-O-amino-2-thiohydantoins
  • quinazoline, benzothienopyrimidine and benzofuropyrimidine
  • thiazolo[5,4-d]thiazole
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved access to thiazolo [5, 4-d] thiazole and thieno [2, 3-d] thiazole.
Rossler A and Boldt P.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 4, 685-688 (1998)
A Z Chowdhury et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(4), 391-395 (2001-04-20)
o-Aminonitrile or o-aminoester compounds were cyclized to fused pyrimidines by reacting with ethyl iso(thio)cyanatoacetate in pyridine, and then were methylated, halogenated and subsequently displaced by the amines studied.
Synthesis of 3-O-amino-2-thiohydantoins.
Ryczek J.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(4), 665-670 (2003)
Addition-cyclization reactions of ethyl isothiocyanatoacetate with carboxylic acid hydrazides.
Veverka M and Marchalin M.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52(1), 113-119 (1987)