Kluczowe dokumenty
27820
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
99% styrene – 1% DVB
Synonim(y):
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
About This Item
Polecane produkty
wielkość cząstki
200-400 mesh
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Klucz InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?