The PEG spacer has a molecular weight of approximately 3000 Da.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
TentaGel™
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
~0.26 mmol/g loading
particle size
100-200 μm
functional group
alcohol
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: ~0.26 mmol/g loading | description extent of labeling: 0.20-0.35 mmol/g N loading | description extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading | description extent of labeling: ~0.24 mmol/g loading |
| extent of labeling ~0.26 mmol/g loading | extent of labeling 0.20-0.35 mmol/g N loading | extent of labeling ~0.40 mmol/g loading | extent of labeling ~0.24 mmol/g loading |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| functional group alcohol | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| product line TentaGel™ | product line TentaGel™ | product line TentaGel™ | product line TentaGel™ |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I am wondering which size of PEG that is conjugated to beads?