Merck
277622
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
gęstość
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
Klucz InChI
CIDZDYAPPNMBIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Butylbenzyl alcohol has been used in the preparation of substituted benzyl-pyrimidines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cécile Gasse et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(11), 6075-6085 (2008-05-10)
A series of N(1)-(4-substituted-benzyl)-pyrimidines were synthesized as potential inhibitors of thymidine monophosphate kinase of Mycobacterium tuberculosis (TMPKmt). Key SAR parameters included the chain length substitution in para position of the benzyl ring, the functional group terminating the alkyl chain, and