Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 250,00 zł 8575,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH317OH
Masa cząsteczkowa:
33.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
20 atom % 17O
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
8575,00 zł
Cena katalogowa12 250,00 złZaoszczędź 30%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
20 atom % 17O
Quality Segment
assay
99% (CP)
mol wt
32.25 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
65.4 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 20 atom % 17O | description 20 atom % 17O, 99% (CP) | description 20 atom % 17O |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - |
| isotopic purity 20 atom % 17O | isotopic purity 20 atom % 17O | isotopic purity 20 atom % 17O |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| density 0.816 g/mL at 25 °C | density 0.798 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.798 g/mL at 25 °C |
| bp 65.4 °C (lit.) | bp 78 °C (lit.) | bp 82 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol-17O
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?