277053
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
99%
Synonim(y):
O-Methyl-L-prolinol, SMP
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +2.4°, c = 2 in benzene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4457 (lit.)
tw
62 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H13NO/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Klucz InChI
CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup