Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 418,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
418,00 zł
Quality Segment
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]22/D +52±5°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
refractive index
n20/D 1.5509
density
1.0459 g/mL at 25 °C
functional group
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m1/s1
InChI key
RSUHWMSTWSSNOW-LJQANCHMSA-N
General description
Application
- Glycofused tricyclic derivatives, which are used in the development of amyloid β-peptide diagnostic tools.
- Cyclohexene carbaldehyde derivatives by reacting benzoylnitromethane with aliphatic enals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 98% | description purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | description ChiPros®, produced by BASF, 99% |
| assay 96% | assay 98% | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 99% |
| form solid | form - | form liquid | form liquid |
| functional group phenyl | functional group amine, phenyl | functional group phenyl, amine | functional group amine |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.0459 g/mL at 25 °C | density 0.952 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.952 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.919 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?