Merck
276812
Sigma-Aldrich
Phosphorus trichloride solution
2.0 M in methylene chloride
About This Item
Wzór liniowy:
PCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.33
Beilstein:
969177
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for analytical purposes
ciśnienie pary
23.32 psi ( 55 °C)
6.58 psi ( 20 °C)
Formularz
liquid
stężenie
2.0 M in methylene chloride
gęstość
1.363 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
Klucz InChI
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory Tract
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Wason et al.
The American journal of medicine, 77(6), 1039-1042 (1984-12-01)
A railroad accident in Somerville, Massachusetts, led to spillage of phosphorus trichloride liquid. Attempted clean-up with water led to the liberation of phosphorus trichloride, phosphoric acid, hydrochloric acid, and phosphorus oxides. Seventeen people exposed to this mixture were studied. Patients
Núria Mont et al.
Molecular diversity, 13(1), 39-45 (2008-11-28)
A protocol for the synthesis of N-substituted 2-hydro-4-amino-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-ones (11) is described. Thus, the formylation of a 2-aminopyridone 12 in 85% formic acid/Ac(2)O, proceeding via in situ cyclization to the intermediate formamide 13, affords the corresponding 2-hydro-4-oxo-pyridopyrimidine 14, which is converted
[X-ray analysis of lung damage caused by PCl3 inhalation].
Chun-fang Li et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 23(4), 308-309 (2005-09-29)
D Zicane et al.
International journal of peptide and protein research, 48(1), 56-58 (1996-07-01)
N-Formylpyroglutamic acid-7-amido-4-methylcoumarine and pyroglutamyl-pyroglutamic acid-7-amido-4-methylcoumarin are the major products in the synthesis of pyroglutamic acid-7-amido-4-methylcoumarin by phosphorus pentachloride in dimethylformamide and dicyclohexylcarbodiimide under pyridine activation.
Action of phosphorus pentachloride on p-sulphonamido benzoic acid.
A D KEMP
Nature, 159(4041), 509-509 (1947-04-12)