Merck
275913
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron(II)
98%
Synonim(y):
1,3,5,7-Cyclooctatetraeneiron tricarbonyl, Cyclooctatetraenetricarbonyliron, NSC 167370, NSC 168049
About This Item
Wzór liniowy:
C8H8Fe(CO)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
93-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8.3CO.Fe/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;3*1-2;/h1-8H;;;;/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-;;;;
Klucz InChI
XAOCYVWRKJTXOL-CJNMVQMASA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Light-driven hydrogen generation via reduction of water
  • Growth of multiwalled carbon nanotubes
  • Tandem isomerization-aldol condensation of allylic alcohols
  • Hydrogenation of anthracene and nitrogen heterocycles under water-gas shift conditions
Used:
  • For VPE-growth of iron-doped indium phosphide by metal organic chemical vapor deposition (MOCVD)
  • As sensitizer for isomerization of norbornadiene in solar-energy storage
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3