Merck
275735
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylaniline
99%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.34
Beilstein:
2691916
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
powder
mp
103-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(c(N)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-13(2,3)10-7-8-11(12(15)9-10)14(4,5)6/h7-9H,15H2,1-6H3
Klucz InChI
NUZVLYNISQOZOW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Di-tert-butylaniline has been used in the preparation of:
  • new rigid bidentate nitrogen ligands 1,2-bis[(2,5-di-tert-butylphenyl)imino]acenaphthene (dtb-BIAN)
  • N-(2,5-di-tert-butylphenyl)perylene-3,4-dicarboximide
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Monomeric Magnesium and Calcium Complexes containing the Rigid, Dianionic 1, 2-Bis [(2, 5-di-tert-butylphenyl) imino] acenaphthene (dtb-BIAN) and 1, 2-Bis [(2-biphenyl) imino] acenaphthene (bph-BIAN) Ligands.
Fedushkin IL, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 630(4), 501-507 (2004)
New perylenes for dye sensitization of TiO2.
Ferrere S and Gregg BA.
New. J. Chem., 26(9), 1155-1160 (2002)
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for