Merck
275727
Sigma-Aldrich
5-Methoxypsoralen
99%
Synonim(y):
4-Methoxyfuro[3,2-g]benzopyrane-7-one, Bergapten, Geralen, Heraclin, Majudin
Wybierz wielkość
250 MG
536,00 zł
1 G
1630,00 zł
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
536,00 zł
1 G
1630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.19
Beilstein:
19560
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
190-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-7-2-3-11(13)16-10(7)6-9-8(12)4-5-15-9/h2-6H,1H3
Klucz InChI
BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Methoxypsoralen has been studied for its use in oral photochemotherapy in the treatment of psoriasis and other skin diseases.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Silke B Bodendiek et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1838-1852 (2008-12-06)
The voltage-gated potassium channel Kv1.3 constitutes an attractive pharmacological target for the treatment of effector memory T cell-mediated autoimmune diseases such as multiple sclerosis and psoriasis. Using 5-methoxypsoralen (5-MOP, 1), a compound isolated from Ruta graveolens, as a template we
M T Conconi et al.
Pharmacology & toxicology, 82(4), 193-198 (1998-05-19)
The in vitro antiproliferative activity and in vivo phototoxicity of some methyl derivatives of 5-methoxypsoralen and 5-methoxyangelicin, i.e. 4,4'-dimethyl-5-methoxyangelicin (compound I), 3,4'-dimethyl-5-methoxyangelicin (compound II), 4,4'-dimethyl-5-methoxypsoralen (compound III); and 3,4'-dimethyl-5-methoxypsoralen (compound IV), have been investigated. The effects of the compounds were
Shinsuke Marumoto et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(13), 7777-7781 (2010-06-10)
The biotransformation of bergapten (1) by the fungus Glomerella cingulata gave the corresponding reduced acid, 6,7-furano-5-methoxy hydrocoumaric acid (2), a new compound. Xanthotoxin (3) was also converted to the corresponding reduced acid cnidiol b (4) and demethylated metabolite xanthotoxol (5)
Wei Yang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(5-6), 575-582 (2010-02-02)
A sensitive, specific and rapid liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method has been developed and validated for the simultaneous determination of xanthotoxin (8-methoxypsoralen), psoralen, isoimpinellin (5,8-dimethoxypsoralen) and bergapten (5-methoxypsoralen) in rat plasma using pimpinellin as an internal standard (IS). The plasma
W McNeely et al.
Drugs, 56(4), 667-690 (1998-11-07)
5-Methoxypsoralen, a naturally occurring linear furocoumarin, has been successfully used in combination with ultraviolet (UV) A irradiation [psoralen plus UV (PUVA)] to manage psoriasis and vitiligo. In patients and volunteers, PUVA 5-methoxypsoralen causes a dose-related increase in cutaneous photosensitivity. However
Powiązane treści
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation