Merck
275638
Sigma-Aldrich
Methyl phenoxyacetate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
gęstość
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9(10)7-12-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
BZCKRPHEZOHHBK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fenoksyoctan metylu (MPOA) został użyty jako czynnik acylujący w syntezie lorakarbefu, antybiotyku z grupy karbacefalosporyn[1].
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective acylation of a beta-lactam intermediate in the synthesis of loracarbef using penicillin G amidase.
Zmijewski Jr MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 32(13), 1621-1622 (1991)