Merck
274852
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
98%
Synonim(y):
N-Hydroxy-N-phenylbenzamide, N-Phenylbenzohydroxamic acid
Wybierz wielkość
5 G
432,60 zł
432,60 zł
Cena katalogowa618,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
432,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CON(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.23
Beilstein:
2212449
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
432,60 zł
Cena katalogowa618,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
118-120 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ON(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
Klucz InChI
YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano mechanizm reakcji N-benzoilo-N-fenylohydroksyloaminyz wanadem(IV)[1].
Zastosowanie
N-benzoilo-N-fenylohydroksyloamina została użyta jako czynnik kompleksujący do badania dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz opartej na zestalaniu pływających kropli organicznych (DLLME-SFO) wanadu (V)[2]. Zastosowano ją jako ekstrahent w oznaczaniu berylu w wodach naturalnych[3].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoshan Huang et al.
International journal of analytical chemistry, 2018, 8045324-8045324 (2018-08-30)
A new sensitive method for antimony (III) determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) has been developed by using N-benzoyl-N-phenylhydroxylamine (BPHA) and 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([C4mim][PF6]) single drop microextraction. The single drop microextraction (SDMM) system is more competitive compared with
Z Nan
Talanta, 52(5), 785-789 (2008-10-31)
The N-benzoyl-N-phenylhydroxylamine(BPHA)-V(IV) system, if kept de-aerated, gives no color reaction. In an open vessel a color reaction does take place. This reaction was studied in solution by spectrophotometry, and the product prepared as solid by scanning thermal analysis, X-ray photoelectron
Jie Li et al.
Talanta, 81(3), 954-958 (2010-03-20)
A simple and rapid analytical method for determining the concentration of rhenium in molybdenite for Re-Os dating was developed. The method used isotope dilution-inductively coupled plasma-mass spectrometry (ID-ICP-MS) after the removal of major matrix elements (e.g., Mo, Fe, and W)
Tahereh Asadollahi et al.
Talanta, 82(1), 208-212 (2010-08-06)
A novel dispersive liquid-liquid microextraction based on solidification of floating organic drop (DLLME-SFO) for separation/preconcentration of ultra trace amount of vanadium and its determination with the electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS) was developed. The DLLME-SFO behavior of vanadium (V) using
L C Robles et al.
The Analyst, 116(7), 735-737 (1991-07-01)
A procedure for the determination of beryllium in natural waters is proposed. A solvent extraction step was performed in order to overcome interferences and isolate beryllium before it was atomized by direct nebulization of the organic phase in a dinitrogen