Merck
274526
Sigma-Aldrich
1-(2-Nitrophenyl)-1,2-ethanediol
98%
Synonim(y):
2-Nitrostyrene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
96-98 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2
Klucz InChI
AYVFQXVSRJXIDT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)