Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 818,00 zł |
Informacje o tej pozycji
818,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description ≥95% | description 98% | description 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.548 (lit.) | refractive index n20/D 1.548 | refractive index - | refractive index - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| bp 76-77 °C/50 mmHg (lit.) | bp 76-77 °C/50 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| density 0.881 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.881 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6,6-Dimethylfulvene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2175-91-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?