271802
Chlortetracycline hydrochloride
80%
Synonim(y):
7-Chlorotetracycline hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
80%
aktywność optyczna
[α]25/D −232°, c = 1 in H2O
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
Klucz InChI
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
Inne uwagi
zastąpiony przez