Merck
271578
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
99%
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)aniline monohydrochloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline monohydrochloride, DMPPDA
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.66
Beilstein:
4546912
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez