Merck
270628
Supelco
Cyclohexane
HPLC grade, ≥99.9%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Beilstein:
1900225
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
temp. samozapłonu
500 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
9 %
zanieczyszczenia
<0.010% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
80.7 °C
mp
4-7 °C (lit.)
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 235 nm Amax: 0.09
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Klucz InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyclohexane oxidation continues to be a challenge.
Schuchardt ULF, et al.
Applied Catalysis A: General, 211(1), 1382-1386 (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 168-168 (1994)
Omid D Rahmanian et al.
Microfluidics and nanofluidics, 18(5-6), 1045-1053 (2015-05-15)
A simple and reliable method for fabricating single-use normally closed burst valves in thermoplastic microfluidic devices is presented, using a process flow that is readily integrated into established workflows for the fabrication of thermoplastic microfluidics. An experimental study of valve
Lei Zhou et al.
Nature communications, 6, 6938-6938 (2015-04-25)
The identification of potential diagnostic markers and target molecules among the plethora of tumour oncoproteins for cancer diagnosis requires facile technology that is capable of quantitatively analysing multiple biomarkers in tumour cells and tissues. Diagnostic and prognostic classifications of human
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured