Kluczowe dokumenty
270385
Tetrahydrofuran
≥99.9%, HPLC grade, suitable for HPLC, inhibitor-free
Synonim(y):
THF
About This Item
65-67 °C
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, HPLC grade, ≥99.9%, inhibitor-free
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.020% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
65-67 °C
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 212 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.18
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?