Key Documents
269522
N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline
98%
Synonim(y):
4-Butyl-N-(4-ethoxybenzylidene)aniline, EBBA
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid crystal
mp
38-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OCC)cc2
InChI
1S/C19H23NO/c1-3-5-6-16-7-11-18(12-8-16)20-15-17-9-13-19(14-10-17)21-4-2/h7-15H,3-6H2,1-2H3/b20-15+
Klucz InChI
DBOAVDSSZWDGTH-HMMYKYKNSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup