Merck
265829
Sigma-Aldrich
Gold
foil, thickness 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Złoty element, Złoty proszek
Wybierz wielkość
6 G
6010,00 zł
6010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 G
6010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
6010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
grubość
0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Złoto jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych do monitorowania strumienia neutronów, głównie dlatego, że posiada duży przekrój termiczny na wychwyt neutronów(197Au(η, η) 198Au. Okres połowicznego rozpadu złota wynosi 2,7 dnia.[1]Raporty pokazują, że tempo rozpuszczania Au jest bardzo szybkie w lutowiu SnPb.[2]
Zastosowanie
Monitory strumienia neutronów oparte na złocie mogą wykorzystywać złote folie.[1] Folie Au mogą być wykorzystywane do tworzenia systemu AuSn/Au dla chipów optoelektronicznych.[2] Zmodyfikowana złota elektroda foliowa może być wykorzystana do badania heterogenicznych właściwości przenoszenia elektronów przez biologiczne białka przenoszące elektrony.3 Elektrodepozytowany polikrystaliczny stop palladu i niklu na złotych foliach może być badany pod kątem zwiększonego zachowania katalitycznego stopu.[3]
Ilość
6 g = 25 × 25 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Gold foil, thickness 0.009 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
GF01036820
Gold
Gold microleaf disks, 10mm, thinness 0.5μm, specific density 966μg/cm2, removable support, 99.99+%
GF47078129
Gold
Gold foil, thickness 0.001 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
GF67126697
Gold
A kinetic study of oxygen reduction reaction on palladium-nickel alloy surfaces.
Li B, et al.
Electrochemical Society Transactions, 6(25), 139-144 (2008)
Performance and comparison of gold-based neutron flux monitors.
Steinhauser G, et al.
Gold Bulletin, 45, 17-22 (2012)
Study of wetting reaction between eutectic AuSn and Au foil.
Lai YT and Liu CY
Journal of Electronic Materials, 35, 28-34 (2006)
Bibek Jyoti Borah et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 5080-5087 (2013-08-02)
Multifunctional phosphine based ligands, 1,1,1-tris(diphenylphosphinomethyl)ethane [CH3C(CH2 PPh2)3][P3] and 1,1,1-tris(diphenylphosphinomethyl)ethane trisulphide [CH3C(CH2P(S)Ph2)3][P3S3] have been introduced to stabilize Au(o)-nanoparticles having small core diameter and narrow size distribution. The Au(o)-nanoparticles were synthesized by the reduction of HAuCl4 precursor with NaBH4 in the presence
Zhengxia Liu et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 1017-1028 (2013-07-19)
Ischemic stroke is a leading cause of death and disability, and the treatment options are limited. Recent studies demonstrated that the promising applications of gold nanoparticles (Au-NPs) as intrinsic therapeutics; however, little is known about the effect of Au-NPs on
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.