Przejdź do
64258
Dimethyl methylphosphonate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Dimethoxymethyl phosphine oxide, Fyrol DMMP, Methanephosphonic acid dimethyl ester, NSC 62240, Reoflam DMMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3P(O)(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.08
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-052-3
Beilstein/REAXYS Number:
878263
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.413
bp
181 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphonate
SMILES string
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
InChI key
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to test SXFA-coated SAW chemical sensors for organophosphorous compound detection
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
  • Flame retardant high phosphorous containing unsaturated polyester resin
  • UV-cured epoxy acrylate / microencapsulated phase change material
Dimethyl methylphosphonate (DMPP) is generally used as a model compound for catalytic degradation studies due to its structural similarity to the organophosphorus compounds used in chemical warfare agents, pesticides and herbicides.
Other Notes
Convenient Wittig-Horner reagent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
268119158763D169102
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
97%
assay
≥98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.413
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
bp
194 °C (lit.)
bp
127-131 °C/9 mmHg (lit.)
bp
181 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl methylphosphonate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)