Merck
266698
Sigma-Aldrich
Cobalt
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.99%
Synonim(y):
Cobalt element, Cobalt-59
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99%
Formularz
foil
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
grubość
1.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D W Su et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3354-3359 (2013-07-19)
Highly ordered mesoporous Co3O4 nanostructures were prepared using SBA-15 silica as hard templates. The mesoporous structures were characterized by X-ray diffraction, high resolution transmission electron microscopy, and N2 adsorption/desorption isotherm analysis. The results demonstrated that the as-prepared mesoporous Co3O4 has
Pushya A Potnis et al.
Cellular immunology, 282(1), 53-65 (2013-05-18)
Metal orthopedic implant debris-induced osteolysis of hip bone is a major problem in patients with prosthetic-hips. Although macrophages are the principal targets for implant-wear debris, the receptor(s) and mechanisms underlying these responses are not fully elucidated. We examined whether the
Takuya Kurahashi et al.
Inorganic chemistry, 52(7), 3908-3919 (2013-03-23)
The Co(salen)(X) complex, where salen is chiral N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine and X is an external axial ligand, has been widely utilized as a versatile catalyst. The Co(salen)(X) complex is a stable solid that has been conventionally described as a Co(III)(salen)(X) complex. Recent
M K Shobana et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3535-3538 (2013-07-19)
Ferrites are extremely important magnetic ceramics in the production of electronic components because they reduce the energy losses by the induced currents acting as electrical insulators. Similarly, the spinel-structured cobalt-based ferrites are promising materials for stress, torsion sensors and energy
Dilemmas about the toxicological consequences of metal-on-metal hip prostheses -- What we do and do not know, and what we should do?
Jeffrey Brent et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(4), 195-198 (2013-04-06)