Merck
265136
Sigma-Aldrich
2-Bromovaleric acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(Br)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4709 (lit.)
tw
132-136 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
WMFATTFQNRPXBQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromovaleric acid was used in the solid-phase synthesis of 2,4,5-trisubstituted thiomorpholine-3-ones.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Nefzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(17), 2273-2278 (1999-01-05)
Modified dipeptides have been used successfully for the generation of a variety of small organic and heterocyclic combinatorial libraries, including linear urea, polyamine, hydantoin, thiohydantoin, cyclic urea, cyclic thiourea and bicyclic guanidine. The synthesis and screening results for a number
Diego Méndez et al.
Biochemical pharmacology, 183, 114341-114341 (2020-11-17)
Platelets are the smallest blood cells, and their activation (platelet cohesion or aggregation) at sites of vascular injury is essential for thrombus formation. Since the use of antiplatelet therapy is an unsolved problem, there are now focused and innovative efforts