Przejdź do
282235
Methylmagnesium bromide solution
1.4 M in THF: toluene (1:3)
Synonim(y):
Bromomethylmagnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
205,50 zł
4 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
673,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.24
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3535220
eCl@ss:
32150917
Concentration:
1.4 M in THF: toluene (1:3)
205,50 zł
Cena katalogowa274,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.4 M in THF: toluene (1:3)
density
1.018 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Application
Methylmagnesium bromide is generally used as a Grignard reagent for C-C bond formation by reacting with the carbonyl groups of aldehydes and ketones.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
257087703583302430
description
1.4 M in THF: toluene (1:3)
description
3.0 M in diethyl ether
description
~3.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
description
1.0 M in dibutyl ether
concentration
1.4 M in THF: toluene (1:3)
concentration
3.0 M in diethyl ether
concentration
~3.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
concentration
1.0 M in dibutyl ether
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.018 g/mL at 25 °C
density
1.035 g/mL at 25 °C
density
1.117 g/mL at 25 °C
density
0.856 g/mL at 25 °C
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Pac™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylmagnesium bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)