Merck
265098
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dihydroxy-4-methylbenzoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H2(OH)2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
96-98 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1c(O)cc(C)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-5-3-6(10)8(7(11)4-5)9(12)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
Klucz InChI
RIJMQNGJNNAAQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T K Jayasekara et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 37(6), 577-580 (2002-07-12)
Securidaca longepedunculata Fers (Polygalaceae) is commonly used as a medicine in many parts of Africa and shows promise for protecting stored grain against insect pests. Analysis of a methanol extract of the root bark by gas chromatography linked to mass