Merck
264555
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methoxydibenzofuran
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
92-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc2c(cc1N)oc3ccccc23
InChI
1S/C13H11NO2/c1-15-13-6-9-8-4-2-3-5-11(8)16-12(9)7-10(13)14/h2-7H,14H2,1H3
Klucz InChI
SGQVWNYSHWQNOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Amino-2-methoxydibenzofuran is an effective inhibitor of 1-nitropyrene metabolism[1].
Zastosowanie
3-Amino-2-methoxydibenzofuran has been used in the preparation of end functional poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM)[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Urs Rauwald et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(21), 6000-6002 (2011-04-14)
The chain end complexation of a functional PNIPAM by a cucurbit[8]uril-viologen complex causes a shift in its lower critical solution temperature (LCST) by over 5 °C. An instantaneous phase change of the thermally responsive polymer beyond its LCST can be
P C Howard et al.
Research report (Health Effects Institute), (66)(66), 1-17 (1994-05-01)
Copollutants found in air samples and other complex chemical mixtures may alter the metabolism, and thus the biological activity, of chemical carcinogens. As an initial step to determine whether the metabolism and DNA binding of carcinogenic nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons