Merck
263869
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine-N,N,N′,N′′,N′′′,N′′′-hexaacetic acid
98%
Synonim(y):
TTHA
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.45
Beilstein:
1811090
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
98%
mp
232-233 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H30N4O12/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
Klucz InChI
RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)