Merck
262692
Sigma-Aldrich
Phenanthridine
≥99%, purified by sublimation
Synonim(y):
Benzo[c]quinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Beilstein:
120204
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
Formularz
solid
oczyszczone przez
sublimation
bp
349 °C/769 mmHg (lit.)
mp
104-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
Klucz InChI
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Harrie J M Gijsen et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(19), 7011-7020 (2010-09-03)
The TRPA1 channel can be considered as a key biological sensor to irritant chemicals. In this paper, the discovery of 11H-dibenz[b,e]azepines (morphanthridines) and dibenz[b,f][1,4]oxazepines is described as extremely potent agonists of the TRPA1 receptor. This has led to the discovery
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation