Merck
262323
Sigma-Aldrich
Borane 4-methylmorpholine complex
97%
Synonim(y):
4-Methylmorpholine-borane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H14BNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
42-45 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
[BH3-][O+]1CCN(C)CC1
InChI
1S/C5H14BNO/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-5H2,1,6H3
Klucz InChI
LCJPHDKSLJEBCF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for:
  • Labeling oligosaccharides for quantitative mass spectrometry
  • Analysis of sugar markers associated with Bacillus anthracis spores after culture
  • Synthesis of sulfated red seaweed galactan derived disaccharide alditol
  • Analysis of sulfated galactans from red algae by reductive hydrolysis and mild methanolysis by HPLC
Reactant for methanolic cleavage
Used in reductive pyrolysis of carrageenan by high performance anion-exchange chromatography
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)