Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal, amine, ether
SMILES string
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Aza[3.3.2] cyclazines by reacting with 5-methyloxazolo[3,2-a]pyridinium salts via synthesis of functionalized 5-aminoindolizines intermediates.
- N-(2,2-Dimethoxyethyl)-N-methyl-3,4-dimethoxyphenylglycine by Petasis reaction with glyoxylic acid and 3,4-dimethoxyphenylboronic acid.
- Substituted imidazoles via copper-catalyzed reaction with various nitriles.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form liquid | form - | form - |
| density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 (lit.) |
| bp 140 °C (lit.) | bp 140 °C (lit.) | bp 140 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?